Principaux documents
T9793
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16N8Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
631.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, ~97%
Chaîne SMILES 
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10