Principaux documents
T9768
Sigma-Aldrich
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H37N7O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.70
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable