Principaux documents
T8654
Magenta vessel
7-way tray
Synonyme(s) :
Magenta Vessel
10 EA
127,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
127,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.13
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Application(s)
agriculture
Description générale
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
Informations légales
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1