T8018
Thymidine 3′-monophosphate ammonium salt hydrate
~99% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2O8P · xNH3 · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.20 (anhydrous free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Essai
~99% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N.O.CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H15N2O8P.H3N.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);1H3;1H2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
Clé InChI
AWIYUQSEPILHQT-ZJWYQBPBSA-N
Notes préparatoires
Enzymatically prepared.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
D Bazile et al.
Biochemical and biophysical research communications, 159(2), 633-639 (1989-03-15)
DC-3F cells were submitted to electric square wave pulses in the presence of a d[alpha]octothymidylate 32P labelled in the 5' position. Radioactivity was incorporated in a voltage-dependent manner and reached a maximum for a field intensity of 1300-1400 V.cm-1. Growth