T7783
Thonzonium bromide
Synonyme(s) :
Hexadecyl(2-[(p-methoxybenzyl)-2-pyrimidinylamino]ethyl)dimethylammonium bromide
About This Item
Description
cationic
Poids mol.
591.71 g/mol
Application(s)
sample preparation
Chaîne SMILES
Br.CCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCN(Cc1ccc(OC)cc1)c2ncccn2
InChI
1S/C32H55N4O.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27-36(2,3)28-26-35(32-33-24-19-25-34-32)29-30-20-22-31(37-4)23-21-30;/h19-25H,5-18,26-29H2,1-4H3;1H
Clé InChI
PBWQBSCBSFJTLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable