T7076
Monoclonal Anti-Thimet Oligopeptidase 1 antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone IVD6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-THOP1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IVD6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~85 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using SY5Y cell extract.
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THOP1(7064)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable