T6376
Triamcinolone
Synonyme(s) :
9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone
44,40 $
About This Item
44,40 $
Produits recommandés
Pf
262-263 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble 20 mg/mL
methanol: soluble 5 mg/mL
DMSO: soluble (Refer citation 16)
Auteur
Abbott
Chaîne SMILES
[H][C@@]12C[C@@H](O)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908) , PTGS2(5743)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.