Principaux documents
T6269
Sigma-Aldrich
o-Tolidine dihydrochloride
≥97%
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethylbenzidine dihydrochloride, 4,4′-Bianisidine dihydrochloride, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethylbiphenyl dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.21
Beilstein:
3713238
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Couleur
white to light yellow
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
Avertissement
May be carcinogenic.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges