Principaux documents
T6141
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyldulcitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H62O6Si6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H62O6Si6/c1-31(2,3)25-19-21(27-33(7,8)9)23(29-35(13,14)15)24(30-36(16,17)18)22(28-34(10,11)12)20-26-32(4,5)6/h21-24H,19-20H2,1-18H3/t21-,22+,23+,24-
Clé InChI
USBJDBWAPKNPCK-NVPYSNMXSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable