T5530
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, TAU-2
920,00 $
About This Item
920,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-τ (Tau) antibody produced in mouse, clone TAU-2, ascites fluid
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TAU-2, monoclonal
Poids mol.
antigen 55-62 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
monkey, bovine, chicken, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total bovine brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- in immunohistology
- in immunoblotting
- in dot blot
- in immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable