Key Documents
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
Synonyme(s) :
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.39
Numéro Beilstein :
178604
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
93-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
Clé InChI
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)