Principaux documents
T5153
Sigma-Aldrich
Tyr-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H59N9O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
849.93
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
B M Dutia et al.
Nature, 321(6068), 439-441 (1986-05-22)
Ribonucleotide reductase is an essential enzyme for DNA synthesis in all prokaryotic and eukaryotic cells; it catalyses the reductive conversion of ribonucleotides to deoxyribonucleotides. Several herpesviruses including herpes simplex virus type 1 (HSV-1), HSV-2, pseudorabies virus (PRV), equine herpesvirus type