T4924
Theophylline-[8-3H]
aqueous ethanol solution (1:1)
About This Item
Forme
aqueous ethanol solution (1:1)
Ampleur du marquage
15-30 Ci/mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]c1nc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]1
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora2b(29316) , Pde1b(29691) , Pde3a(50678)