Key Documents
T4818
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 555
≥98%
Synonyme(s) :
N-(3′-Phenylpropyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B46
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Puissance
IC50 (700 nM)
Solubilité
DMSO or ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
EGFR protein tyrosine kinase inhibitor.