Documents
T4813
Sigma-Aldrich
Thymidine-(methyl-3H)
≥95% radiochemical purity basis (HPLC), extent of labeling: 20-25 Ci/mmol, aqueous ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95% radiochemical purity basis (HPLC)
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
20-25 Ci/mmol
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[3H]C([3H])([3H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Conditionnement
Combi-vial
Forme physique
Aqueous solution containing 2% ethanol