T4693
Tyrphostin AG 537
≥98%
Synonyme(s) :
Bis-Tyrphostin
About This Item
Pureté
≥98%
Puissance
0.4 μM IC50
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCNC(=O)\C(=C\c2ccc(O)c(O)c2)C#N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable