Principaux documents
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
≥99%
Synonyme(s) :
TPB
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.47
Numéro Beilstein :
1914229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥99%
Pf
207-209 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
Clé InChI
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a scintillation reagent.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable