T4168
Nalgene® centrifuge tubes, Round Style 3117
nominal capacity 16 mL
Synonyme(s) :
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
104,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
104,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
unlipped
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 50,000 × g
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 3117-0160
Capacité nominale
16 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Designed with round bottoms to fit high-speed rotors
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip allows easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice - may also be used as test tubes
- Longer-lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Autoclavable/Transparent