T3566
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, natural
Synonyme(s) :
low retention microtube, snap-cap vial
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (Angled cap lid)
polypropylene
Caractéristiques
RNase and DNase free
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific MCT-1.5N
Paramètres
-20,000 × g max. RCF
Taille
1.5 mL
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
- Superior clarity for sample viewing
- A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
- Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
- Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
- Large, crisp reference lines and graduation numbers
- Certified RNase/DNase free