Documents
T2532
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-D-galactal
≥90%
Synonyme(s) :
1,2-Dideoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-lyxo-1-hexenopyranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.25
Numéro Beilstein :
90782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90%
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
LLPWGHLVUPBSLP-IJLUTSLNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup