T2447
Tissue protein, nuclear
from mouse skeletal muscle
About This Item
Source biologique
mouse skeletal muscle
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable