Principaux documents
T1507
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester
≥98% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H31N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nom du produit
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester,
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C28H31N3O7/c1-38-28(37)25(16-19-6-12-22(34)13-7-19)31-27(36)24(15-18-4-10-21(33)11-5-18)30-26(35)23(29)14-17-2-8-20(32)9-3-17/h2-13,23-25,32-34H,14-16,29H2,1H3,(H,30,35)(H,31,36)
Clé InChI
UXCUYXDJYCOPDL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable