Principaux documents
T111N8-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dT RayDite
Synonyme(s) :
NPPOC-dT Amidite, NPPOC-dT Phosphoramidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H40N5O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
649.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Type
for DNA synthesis, for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
Conditionnement
pkg of 1 × 0.25 g T111N81-01
pkg of 1 × 1 g T111N01-01
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
Compatibilité
screw cap bottle
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(=O)OCC(C)c2ccccc2[N+]([O-])=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O
InChI
1S/C29H40N5O10P/c1-18(2)33(19(3)4)45(42-13-9-12-30)44-24-14-26(32-15-20(5)27(35)31-28(32)36)43-25(24)17-41-29(37)40-16-21(6)22-10-7-8-11-23(22)34(38)39/h7-8,10-11,15,18-19,21,24-26H,9,13-14,16-17H2,1-6H3,(H,31,35,36)/t21?,24-,25+,26+,45?/m0/s1
Clé InChI
ZOIPTUUCAAKGFT-GPZIPZSXSA-N
Informations légales
This product and it use are covered under US Patent Number 5,763,599
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves