T0953
14-3-3 Tau/Theta histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, C-terminal, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
14-3-3 tau, 14-3-3 theta, 14-3-3t, 1C5, Bap1, HS1, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, theta polypeptide, YWHAQ
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~30 kDa (14-3-3 proteins)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... YWHAQ(10971)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable