Principaux documents
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14N2O11P2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Concentration
≥65%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O