Principaux documents
T0663
Sigma-Aldrich
4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kallin, E., et al.
Glycoconjugate Journal, 3, 311-311 (1986)