SYNS371009
Synthware™ microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 500 μL
Synonyme(s) :
Synthware S371009, glass sample syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
needle Bevel Tip
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371009
Capacité
500 μL
Description générale
Microliter Sample Syringe, Capacity: 500ul
Application
kemetch; synthware; syringe; microliter
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.