SYNP191003
Synthware™ class A single volume pipet
bottle capacity 3 mL, borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Synthware P191003, Pasteur pipette
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech P191003
Contenance du flacon
3 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages