SYNF43243L
Synthware™ three neck round bottom flask with angled side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F43243L, 3-neck round flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Joint
side joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F43243L
Contenance du flacon
3000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
Application
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.