Principaux documents
SYND281010
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 10 mL
Synonyme(s) :
Synthware D281010
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech D281010
Contenance du flacon
10 mL
Volume
10 mL
Description générale
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 10mL, 85mm
Application
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.