SRP6401
HGFR/c-MET human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
AUTS9, MET, RCCP2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
8-His tagged
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
α-chain calculated mol wt 32.5 kDa
α-chain observed mol wt 45 kDa by SDS-PAGE (reducing) (resulting from glycosylation.)
β-chain 85 kDa
β-chain calculated mol wt 60 kDa
Conditionnement
pkg of 20 and 100 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable