SRP6333
CD74 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DHLAG, HLA class II histocompatibility antigen gamma chain isoform b, HLADG, Ia-GAMMA
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
20.6 kDa (183 aa, 73-232 aa + His tag)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
0.5 mg/mL
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD74(972)
Description générale
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable