SRP6264
ADAM12 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ADAM12, MCMP, MCMPMltna, MLTN, MLTNA, Meltrin Alpha
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
calculated mol wt 34 kDa (Mature)
calculated mol wt 55.2 kDa
observed mol wt 23 kDa
observed mol wt 46 kDa
observed mol wt 65 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ADAM12(8038)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable