Principaux documents
SRP6186
Sigma-Aldrich
Platelet Factor 4 from human platelets
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
C-X-C motif chemokine 4, Iroplact, Oncostatin-A
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Source biologique
human
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
27.1 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PF4(5196)
Description générale
A heparin-neutralizing protein which is contained in platelet storage granules. Platelet Factor 4 is released during aggregation, but its actual role in normal or abnormal hemostasis is unknown.
Forme physique
Lyophilized from 20 mM Tris, pH 8.3, with 1.5 M NaCl.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable