SRP6067
Cyclophilin D human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CYP-40, CYPD, PPID, Peptidyl prolyl isomerase D
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
42.9 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PPID(5481)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable