SRP6061
VEGFR2 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Fetal liver kinase 1, Kinase insert domain receptor, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
116
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFR2(3791)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable