Principaux documents
SRP6044
Sigma-Aldrich
Angiostatin from human plasma
Synonyme(s) :
Angiostatin, Angiostatin K1-4, Angiostatin Kringles 1-4
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Essai
≥95%
Forme
liquid
Poids mol.
50.0 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PLG(5340)
Forme physique
In 20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7.4
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alvaro Macieira-Coelho
Inhibitors of Cell Growth (2012)
Anti-angiogenesis mediated by angiostatin K1-3, K1-4 and K1-4.5. Involvement of p53, FasL, AKT and mRNA deregulation.
Chen YH
Thrombosis and Haemostasis (2006)
Angiostatin: an endogenous inhibitor of angiogenesis and of tumor growth.
O' Reilly MS
EXS (1997)
Characterization of a reduced form of plasma plasminogen as the precursor for angiostatin formation.
Butera D
The Journal of Biological Chemistry (2014)