SRP5331
DYRK3, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
DYRK5, RED, REDK
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Gamme de produits
PRECISIO®
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
194-290 nmol/min·mg
Poids mol.
~95 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... DYRK3(8444)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable