Principaux documents
SRP5292
Sigma-Aldrich
PIP5K1A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
RP11-68I18.9
10 μG
582,00 $
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
582,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO®
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
947-1281 nmol/min·mg
Poids mol.
~86 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PIP5K1A(8394)
Description générale
PIP5K1A or phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 1 alpha phosphorylates phosphatidylinositol-4-phosphate to form phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. PIP5K1 is required for Wnt3a-induced LRP6 phosphorylation at ser1490 in mammalian cells. Wnt3a stimulates the formation of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphates through ′frizzled′ and ′dishevelled′, the latter of which directly interacts with and activated PIP5KI. PIP5K1A-mediated PIP production is crucial for HIV-1 entry and the early steps of infection in permissive lymphocytes. Overexpression of wild-type PI4P5K1A increases HIV-1 Env-mediated PIP production and enhances viral replication in primary lymphocytes.
Forme physique
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Notes préparatoires
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informations légales
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable