SRP5194
I?Bα, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
MAD-3, NFKBI, NFKBIA
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~61 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NFKBIA(4792)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable