SRP4576
BMP-11 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BMP 11, GDF11, Growth/Differentiation Factor-11, bone morphogenetic protein 11
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~32.6 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GDF11(10220)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :