SRP4494
MIP-3beta human
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
CCL19, EBI1-ligand chemokine, ELC, MIP-3-β, Macrophage inflammatory protein 3β, Small inducible cytokine A19
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~8.8 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCL19(6363)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable