SRP2163
Estrogen Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DKFZp686N23123, ER, ESR, ESRA, Era, NR3A1
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~68 kDa
Conditionnement
pkg of 4 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
200 μg/mL
Couleur
colorless to clear
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable