SRP2027
E2F-1 (RBAP-1) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
E2F-1, RBAP1, RBBP3, RBP3
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~48.6 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Concentration
400 μg/mL
Couleur
colorless to clear
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... E2F1(189971)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable