Principaux documents
SRP0688
Sigma-Aldrich
SGKTIDE
≥95% (HPLC)
1 MG
145,00 $
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
145,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1329.62
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
The SGKtide peptide sequence (CKKRNRRLSVA) contains serine protein kinase phosphorylation site and is evaluated as a substrate for SGK and NDR family kinases.
Séquence
CKKRNRRLSVA
Reconstitution
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable