SRP0599
PD-1 (P130A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
44.5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDCD1(5133)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable