Principaux documents
SRP0576
Sigma-Aldrich
CD40L (CD154), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD154, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TNFSF5, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
100 μG
636,00 $
636,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
636,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
636,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
18.4 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD40LG(959)
Description générale
Human CD40L, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5, TNFSF5, CD154. GenBank Accession No. NM_000074, a.a. 116-261 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18.4 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable