Principaux documents
SRP0575
Sigma-Aldrich
GITRL, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
AITRL, CD357L, TNFSF18, glucocorticoid-induced TNF-related ligand, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
100 μG
636,00 $
636,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
636,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
636,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
17.1 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNFSF18(8995)
Description générale
Human glucocorticoid-induced TNF-related ligand (GITRL), also known as AITRL, CD357L, or tumor necrosis factor ligand superfamily member 18 (TNFSF18). GenBank Accession No. NM_005092, a.a. 72-199 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 17.1 kDa. Note: this protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable