SRP0442
UEV1A active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CIR1, CROC1, UBE2V1, ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
20 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... UBE2V1(7335)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable