SRP0323
KDM4DL human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
KDM4D-like, KDM4DL, lysine (K)-specific demethylase 4E
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
65 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KDM4E(390245)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable